Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Placas calefactoras agitadoras y accesorios para placas calefactoras
Código de producto. 17342681
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Placas calefactoras y agitadores para estudiantes universitarios
Tipo:
Controlador de temperatura
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Tamaño de la unidad
17342681 Placas calefactoras y agitadores para estudiantes universitarios Controlador de temperatura cada uno
1 options
Código de producto. 17342681 Proveedor Cole-Parmer™ Stuart™ N.º de proveedor 0480790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    276.40€ / paquete de 1
    Ahorro 110.60€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Repuestos y accesorios para utilizar con Placas Calefactoras, agitadores y/o Placas Calefactoras con agitación.
  • Repuestos y accesorios para diversas placas calefactoras, agitadores y placas agitadoras
Especificaciones
Descripción Se conecta a la placa calefactora o al agitador
Para utilizar con (equipo) Placas calefactoras y agitadores para estudiantes universitarios
Para utilizar con (aplicación) Control preciso de temperatura de líquidos
Longitud (imperial) 3 in
Modelo SCT2
máx. (imperial) De 122° a 392 °F
Temperatura (métrico) De 50 °C a 200 °C
Tipo Controlador de temperatura
Anchura (imperial) 3,5 in
Peso (métrico) 635 g
Pantalla LED
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,5 x 9 x 12,3 cm
Exactitud ±0,5 °C
Recubrimiento Sin revestimiento
Material Plástico, acero inoxidable
Peso (imperial) 1,4 lb