Learn More
Kimtech™ Sterling™ Guantes ambidiestros de nitrilo
Description
- Conformidad asegurada:
- EPI de categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425,
- ES ISO 374-1:2016 Tipo C (K) Protección contra salpicaduras químicas,
- resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,
- ES ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- Aprobado para el contacto con alimentos
- Fabricado con tecnología patentada Sterling™ Tecnología que combina seguridad y confort. Diseño eficiente y respetuoso con el medio ambiente embalado en un paquete que minimiza los residuos sin detrimento de la seguridad.
- El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y ofrece una protección certificada contra una amplia variedad de contaminantes, además de ser aptos para el contacto con alimentos.
- Las propiedades antiestáticas de los guantes está probada para garantizar la protección del usuario y del equipo. Además, son ambidiestros y de color gris.
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Producto CE 0120 de EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo europeo 89/686/CEE, probado conforme a las normas EN 420:2003, nivel de AQL de 1,5 para poros, ISO 9001, ISO 16604 |
| Clasificación | EPI de categoría III |
| Accelerator Free | Sí |
| Aplicaciones | Industrial, bacteriológico |
| AQL | 0.65 |
| Color | Gris |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Suave |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.1 mm |
| Show More |