Learn More
Buerkle™ Jeringas de polipropileno SeriPlast™
Código de producto. 15685605 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15685605 100 mL paquete de 10
11812293 50 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15685605 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53250100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se suministra en un envase estéril y listo para su uso inmediato. Las jeringas de polipropileno Buerkle™ SteriPlast™ son transparentes con graduaciones, por lo que la cantidad de muestra se puede leer de la graduación impresa. Esterilizados y
  • Estructura de polipropileno
  • Transparente
  • Graduados
  • Esterilizados, envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de vacío manual
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Descripción División de 2 ml
Incluye Adaptador Luer
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables Un solo uso
Graduado Sí
Esterilidad Estéril
Color Transparente