Learn More
DWK Life Sciences Placa de Petri STERIPLAN™, de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11740834 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Altura (métrico):
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11740834 60 mm 15 mm 10 PCS
11760834 100 mm 10 mm paquete de 10
11750844 100 mm 15 mm 10 PCS
11760844 100 mm 20 mm paquete de 10
11770844 120 mm 20 mm 10 PCS
11780844 150 mm 25 mm 10 PCS
11735424 200 mm 30 mm 10 PCS
11756968 40 mm 12 mm 10 PCS
11766968 180 mm 30 mm 10 PCS
11776968 200 mm 45 mm 10 PCS
11750834 80 mm 15 mm 10 PCS
11688683 90 mm 15 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11740834 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 237554008
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Las placas de Petri se utilizan para el cultivo de bacterias, levaduras, células vegetales y animales en medios sólidos.
El cultivo de microorganismos puede tener lugar en un medio nutritivo gelatinoso, que se coloca en una placa plana, redonda y transparente con tapa (la llamada placa de Petri). Debido al gel sólido, se evita la mezcla de los microorganismos y pueden crecer grandes acumulaciones de cultivos celulares (colonias).
  • Libre de burbujas y rayas
  • Es posible la distribución uniforme del fondo
Spezifikation
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento y cultivo de microorganismos; Cultivo en un medio de cultivo de gel sólido; Microscopía de microorganismos; Cultivo celular
N.° por paquete 10/Paq.
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.