Learn More
Thermo Scientific™ Hisopos de UTM (medio de transporte universal) Sterilin™, kit de recogida, 3 ml de medio, hisopo flocado nasofaríngeo
Simplifique la recogida, el transporte, el mantenimiento y el almacenamiento congelado de muestras de virus, clamidia, micoplasma y ureaplasma. Disponibles como tubos llenos con un hisopo separado o en kit.
Especificaciones
| Applicator Material | Plástico |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE como clase IIa de acuerdo con la directiva relativa a los productos sanitarios93/42/EEC (para uso invasivo transitorio) |
| N.º por caja | 50 |
Descripción
Simplifique la recogida, el transporte, el mantenimiento y el almacenamiento congelado de muestras de virus, clamidia, micoplasma y ureaplasma. Aptos para el cultivo celular, la detección rápida de antígenos, DFA, EIA, PCR y los ensayos de amplificación de ácidos nucleicos. Los hisopos de medio de transporte universal (UTM) Thermo Scientific™ Sterilin™ están disponibles como tubos llenos con un hisopo separado o en kit.
- Estable a temperatura ambiente e incorpora una formulación crioprotectora
- La formulación incluye antibióticos para inhibir la flora bacteriana y fúngica en las muestras del paciente
- Tubo con faldón independiente de polipropileno con base cónica que permite una cómoda preparación de muestras: simplemente agítela e inocúlela directamente en el cultivo de tejidos
- Disponibles como tubos rellenos con los hisopos en envases individuales o como un kit de recogida con el hisopo incluido
- Las partículas de vidrio del tubo ayudan a liberar y dispersar la muestra del paciente del hisopo
- Los hisopos cuentan con un punto de rotura moldeado para permitir la rotura del hisopo en el tubo de forma segura y fiable; permite que el tapón capture el hisopo regular cuando se sustituye en el tubo
- Con marcado CE como clase IIa de acuerdo con la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (para uso invasivo transitorio)
- Disponible solo en Reino Unido——
Especificaciones
| Plástico | |
| Con marcado CE como clase IIa de acuerdo con la directiva relativa a los productos sanitarios93/42/EEC (para uso invasivo transitorio) | |
| 50 |