Learn More
Corning™ PYREX™ Tubos de cultivo desechables de fondo redondo con rosca, sin marca ni tapa.
Descripción
Un tubo de fondo redondo sin punto de marcado. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para tapas, ver Cat. No. 99999.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Cuello de rosca |
| Capacidad (métrico) | 11,5 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con | Ideales para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | A granel |
| Tamaño de rosca | 15-415 |
| Esterilidad | No estériles |
| Mostrar más |