Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de plástico Sterilin™
Código de producto. 12909487
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
1 ml
3 ml
Cantidad:
1/paquete, 500/caja
10/paquete, 500/caja
500/paq., 3000/caja
500/paquete, 3000/caja
Tamaño de la unidad:
3000 PCS
500 PCS
paquete de 3000
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
12909487 3 ml 500/paq., 3000/caja paquete de 500
12153390 1 ml 500/paquete, 3000/caja paquete de 3000
11329203 1 ml 500/paquete, 3000/caja paquete de 500
11339203 1 ml 10/paquete, 500/caja 500 PCS
11349203 1 ml 1/paquete, 500/caja 500 PCS
12027502 3 ml 500/paq., 3000/caja paquete de 3000
11369203 3 ml 10/paquete, 500/caja 500 PCS
11379203 3 ml 1/paquete, 500/caja 500 PCS
12999477 - 500/paquete, 3000/caja paquete de 500
11758908 - 500/paquete, 3000/caja 3000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12909487 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 200C
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transfiera líquidos de forma segura y precisa con las pipetas de transferencia de plástico Thermo Scientific™ Sterilin™. Son ideales para su uso general en el laboratorio y para el transporte y almacenamiento de muestras.
Transfiera líquidos de forma segura y precisa con las pipetas de transferencia de plástico Thermo Scientific™ Sterilin™.Son ideales para su uso general en el laboratorio y para el transporte y almacenamiento de muestras.
  • Fabricadas con polietileno de baja densidad no tóxico
  • La perilla de llenado integrada elimina la contaminación asociada a las perillas de caucho independientes.
  • Transparencia excepcional y grosor uniforme
  • Graduaciones precisas en versiones de 1 y 3 ml para garantizar unos resultados uniformes
  • Posibilidad de termosellado para el almacenamiento y transporte de muestras
  • Perillas termoselladas aptas para el almacenamiento en la fase gaseosa del nitrógeno líquido
  • Graduación de 3 ml: adecuadas para bancos de sangre y uso general en el laboratorio
  • Tubo estrecho: adecuadas para su uso como viales para congelación, sedimentación y transporte
  • Graduación de 1 ml: adecuadas para el uso general en el laboratorio y el almacenamiento y transporte
  • de muestras
Información para pedidos
  • No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 3 ml, graduadas
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Cantidad 500/paq., 3000/caja
Volumen (métrico) 3 ml