Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri de 30 a 140 mm Sterilin™
Código de producto. 10655821
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
50 mm
55 mm
60 mm
139 mm
Altura (métrico):
11 mm
12 mm
12 mm
14 mm
15 mm
20,3 mm
21,1 mm
Ventilación:
1
3
No
Tamaño de la unidad:
500 PCS
540 PCS
700 PCS
80 PCS
800 PCS
paquete de 1620
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Ventilación Tamaño de la unidad
10655821 50 mm 20,3 mm 1 500 PCS
11329283 35 mm 11 mm 3 800 PCS
11359273 50 mm 14 mm 1 700 PCS
11369273 60 mm 15 mm 1 540 PCS
11749242 55 mm 12 mm No paquete de 1620
17883678 55 mm 12 mm 3 paquete de 1620
11339283 139 mm 21,1 mm 3 80 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10655821 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 12417
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ahorre espacio en su incubadora con las placas de Petri de 30 a 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas pequeñas placas son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Ahorre espacio en su incubadora con las placas de Petri de 30 a 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas pequeñas placas son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
  • Los tamaños más pequeños son ideales para usar cuando se necesita ahorrar espacio en la incubadora
  • La placa de 55 mm alberga filtros de membrana de 47 mm, lo que la hace adecuada para el análisis de aguas
  • La placa de diámetro de 50 mm (número de catálogo 124) tiene más de 20 mm de profundidad y está diseñada para ayudar a la manipulación de medios líquidos
  • La placa de 140 mm se ha producido y probado de acuerdo con el estándar para placa de Petri EN ISO 24998 que incluye controles dimensionales exhaustivos
  • Fabricación aséptica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma Redondo
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
N.º por caja 500
N.° por paquete 20
Ventilación 1
Altura (métrico) 20,3 mm
Diámetro (métrico) 50 mm