Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Cucharas de muestra de estireno estériles
Código de producto. 11316944
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
14,79 mL
Cantidad:
10/Paq.
200/caja
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
11316944 4,93 mL 200/caja 200 PCS
11761566 14,79 mL 200/caja 200 PCS
15500142 1,23 mL 10/Paq. paquete de 10
11378733 2,46 mL 200/caja 200 PCS
15530142 14,79 mL 10/Paq. paquete de 10
10573924 1,23 mL 200/caja 200 PCS
15510142 2,46 mL 10/Paq. paquete de 10
15520142 4,93 mL 10/Paq. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11316944 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H369440000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cucharas muestreadoras estériles de plástico de poliestireno están diseñadas para recolectar pequeñas cantidades de material de muestra.
Fabricadas con plástico de poliestireno.Las cucharas para muestreador de estireno estériles SP Scienceware™ Sterileware™ se han diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra.
  • Estéril, empaquetado individualmente, esterilizado mediante irradiación gamma, con sello de lote para un rastreo preciso del lote y enviado con un Certificado de procesamiento para esterilización.
  • Materiales con certificación de la FDA; seguros para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • El mango largo llega fácilmente a frascos, botellas y otras áreas confinadas y minimiza el potencial de contacto personal con el material muestreado.
  • Longitud total 17,8 cm (7 in)
Especificaciones
Cantidad 200/caja
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 1 oz
Capacidad (métrico) 4,93 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Cuchara para muestras
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra
Longitud (imperial) 7 in
Anchura (imperial) 1,18 in
Anchura (métrico) 3 cm
Dimensiones (L x An) 17,8 x 3 cm
Incluye Certificado de esterilización
Material Poliestireno
Tipo de mango Largo
Longitud (métrico) 17,8 cm