Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje estéril
Código de producto. 17774824 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
10 mL
46 mL
Forma:
Cuadrado
Hexagonal
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Tamaño de la unidad
17774824 46 mL Hexagonal paquete de 200
17754824 10 mL Cuadrado paquete de 200
17764824 6 mL Hexagonal paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17774824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.35€
    54.28€ / paquete de 200
    Ahorro 14.07€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta navecilla de pesaje estéril es flexible y cuenta con superficies lisas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Es ideal para su aplicación en entornos de investigación de ciencias de la vida, alimentos, biofarmacéutic
  • Esterilizado por haz de electrones para reducir el riesgo de contaminación cruzada y muestras comprometidas
  • Fabricada con poliestireno antiestático 100 % virgen resistente al agua, lo que reduce la posibilidad de que los materiales se peguen a las unidades
  • Desechables
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia y permiten la flexión para el vertido controlado de muestras líquidas, en polvo o granulares
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Color: Blanco
  • Grado alimentario de la FDA.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA y esterilidad
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 46 mL
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Hexagonal
Esterilidad Estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Bordes Redondeado
Para utilizar con (aplicación) Pesaje
Para utilizar con (equipo) Balanza
N.° por paquete 200 paq.
Tamaño Medio
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +70 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 63,50 x 50,80 x 17,78 mm
Longitud (métrico) 63,50 mm
Anchura (métrico) 50,80 mm
Altura (métrico) 17,78 mm