Learn More
Fisherbrand™ Jeringas estériles de un solo uso
Código de producto. 15809152 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
60 ml
Tipo de conexión:
Leur Slip
Luer Lock
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión unitSize
15809152 5 ml Leur Slip paquete de 100
15849152 1 ml Luer Lock paquete de 100
17171936 1 ml Luer Lock paquete de 100
15859152 3 ml Luer Lock paquete de 100
15869152 5 ml Luer Lock paquete de 100
15879152 10 ml Luer Lock paquete de 100
15889152 20 ml Luer Lock paquete de 50
15899152 60 ml Luer Lock paquete de 50
15889142 1 ml Leur Slip paquete de 100
17161936 1 ml Leur Slip paquete de 100
15899142 3 ml Leur Slip paquete de 100
15819152 10 ml Leur Slip paquete de 100
15829152 20 ml Leur Slip paquete de 50
15839152 60 ml Leur Slip paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15809152
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Jeringa manual sin aguja para uso exclusivo en investigación. Adecuada para su uso con filtros de jeringa.
  • Esterilización GAMMA
  • Estériles
  • Envasados individualmente en un blíster de plástico/papel
Garantía
5 años
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 12,36 mm
Tipo de producto Punta deslizante
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo de conexión Leur Slip
Esterilidad Estéril