Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Código de producto. 11791706
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3 mm
0,16 in, 4 mm
0,2 in, 6 mm
0,31 in, 8 mm
0,39 in, 10 mm
0,47 in, 12 mm
Longitud global (métrico):
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
25 M
25 metros
50 M
50 metros
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
11791706 5 mm 0,31 in, 8 mm 10 m 25 M
11741706 1,5 mm 0,12 in, 3 mm 50 m 50 M
15640191 3 mm 0,2 in, 6 mm 10 m 50 metros
10256454 2 mm 0,16 in, 4 mm 50 m 50 metros
15650191 5 mm 0,39 in, 10 mm 10 m 25 metros
11701716 6 mm 0,39 in, 10 mm 25 m 25 M
13190793 7 mm 0,39 in, 10 mm 10 m 25 metros
13130803 8 mm 0,47 in, 12 mm 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11791706 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 760420
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Versilic™ Los tubos de silicona son biológicamente inertes y no inhiben el cultivo celular. Se mantiene flexible hasta -50 °C y mantiene su rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta +200 °C.
  • Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
  • Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
  • Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
  • Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
  • Silicona curada al peróxido
  • Neutralidad biológica
  • FDA/BfR
  • Farmacopeas estadounidense y europea
  • Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con la FDA (Alimentos), USP Clase VI, BFR, Farmacopea europea
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,2 in
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in, 8 mm
Longitud global (imperial) 32.8 ft.
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (imperial) 0,06 in
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia de medios acuosos
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Color Transparente
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Tipo de producto Tubos