Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestras estériles
Código de producto. 17953182 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4,5 x 9 in
12 x 18 in
15 x 20 in
Cantidad:
100/paq
250/paq
500/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
17953182 12 x 18 in 250/paq paquete de 250
17943182 4,5 x 9 in 500/paq paquete de 500
17903192 15 x 20 in 100/paq paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953182
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una forma económica y eficiente de recolectar, contener y transportar muestras.
  • Estas bolsas de muestras son ideales para el transporte y almacenamiento de sólidos, semisólidos y líquidos.
  • Estéril
  • Altamente resistente
  • Cierre con alambre para un sellado superior
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Cantidad 250/paq
Dimensiones (L x An) 12 x 18 in
Altura (métrico) 457 mm
Longitud (métrico) 305 mm
Grosor (métrico) 100μ m