Learn More
Socorex™ Depósito de reactivos multicanal estéril
Código de producto. 10060401
Cambiar vista
Click to view available options
Canales:
8
12
Tamaño de la unidad:
10 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Canales Tamaño de la unidad
10060401 8 10 PCS
10409762 12 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10060401 Proveedor Socorex™ N.º de proveedor 330.08.9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.20€
    35.91€ / paquete de 10
    Ahorro 16.29€
    31% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el derrame durante el vertido de reactivos fuera del depósito de reactivos multicanal estéril Socorex™ con boquillas de vertido en las cuatro esquinas. Su diseño de estructura corrugada maximiza la cantidad de líquido al que pueden acceder las puntas de pipeta cuando se utilizan pequeñas cantidades de reactivo. Está disponible en configuraciones de 8 y 12 canales.
  • Fondo en U (redondo)
  • Envasado individual
  • 48 ml
  • Banco extraancho para una mayor rigidez y estabilidad
  • El número de lote facilita la trazabilidad.
Specifica
Capacidad (métrico) 48 ml
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Envase Envasado individual para la esterilización
Cantidad 10/pack
Canales 8
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.