Learn More
Corning™ Asas de siembra de poliestireno estériles
Código de producto. 11733124
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen:
1 μL
10 μL
Tipo de producto:
Asa de inoculación
Asa de inoculación, punta de aguja
Asa de inoculación, punta esférica
Tamaño de la unidad:
3000 PCS
9000 PCS
paquete de 3000
paquete de 9000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen Tipo de producto Tamaño de la unidad
11733124 1 μL Asa de inoculación, punta de aguja paquete de 3000
12682275 1 μL Asa de inoculación, punta de aguja paquete de 9000
15241065 1 μL Asa de inoculación, punta esférica 9000 PCS
11763124 10 μL Asa de inoculación, punta de aguja 3000 PCS
11769515 10 μL Asa de inoculación 9000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11733124 Proveedor Corning™ N.º de proveedor OS101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.60€
    175.09€ / paquete de 3000
    Ahorro 14.51€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno flexible para una óptima recuperación de un inóculo de un cultivo. Las asas de siembra de poliestireno estériles Gosselin™ ofrecen una solución superior para la transferencia de organismos microscópicos, inóculos o siembr
  • Asas de siembra de poliestireno (PS)
  • Extremidad esférica o de aguja
  • 1 μl o 10 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen 1 μL
Longitud (métrico) 192 mm
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Color Natural
Tipo de producto Asa de inoculación, punta de aguja
Tipo de empaquetado Bolsa con cremallera a prueba de manipulación