Learn More
Fisherbrand™ Pipetas serológicas desechables estériles de poliestireno con banda de ampliación
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsDescription
Las marcas negras de alto contraste facilitan la lectura de los volúmenes, lo que mejora la claridad óptica. Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas desechables de poliestireno estériles con banda de ampliación Fisherbrand™ reducen los errores de lectura y se han diseñado para el trabajo con cultivos de tejidos.
- La franja de aumento con código de color corre a lo largo de la pipeta, lo que hace que el menisco sea evidente con el brazo extendido.— reduciendo los errores de lectura
- Pipetas estériles y no humectantes
- Ofrecer una tolerancia de ±2% a todo volumen y con extremo de boca enchufable
- Las pipetas de 5, 10, 25 y 50 ml tienen graduaciones ascendentes y descendentes.
- Diseño de punta mejorado en pipetas de 25 y 50 ml que aumenta el efecto de la tensión superficial para reducir el goteo
- Codificación por colores en cada pipeta y en las bolsas internas para pipetas Multipack que facilita encontrar el tamaño necesario
- Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas
- Tapón de algodón
Order Info
Las bolsas interiores son de LDPE reciclable; las cajas exteriores también son reciclables. Las pipetas envasadas individualmente son ideales para el uso de volumen pequeño que requiere esterilización y están disponibles en envoltorio completamente de plástico transparente y resistente o envoltorio de plástico/papel codificado por colores para reducir la adhesión estática. El embalaje a granel para uso de mayor volumen permite el acceso sencillo a varias pipetas a la vez sin contaminar las pipetas no utilizadas.
Certifications
Certificado como no pirogénico con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/mL después USP XXII Prueba de Endotoxinas Bacterianas (85); Libre de DNasa/RNasa; Libre de EEB/EET
Compliance
Calibrado para suministrar/soplar
Specifications
Specifications
| Calibración | De administración/soplado |
| Certificaciones/conformidad | Apirógeno, USP XXII, USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa/ARNasa; sin BSE/TSE |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Graduaciones negativas | 10 ml |
| Cantidad | 50/paquete, 500/caja |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Tipo de empaquetado | A granel |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.