Learn More
Corning™ Recipientes rectos de polipropileno estéril
Descripción
- Tapón con bisagras autoestable
- Resistentes a las roturas y los productos químicos
- Polipropileno transparente o azul (PP)
- Estéril; sin envase individual
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (imperial) | 1,6 oz |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Tipo de tapón | Tapón con bisagras autoestable |
| Color | Natural |
| Diámetro (métrico) | 31 mm |
| Altura (métrico) | 78 mm |