Learn More
Corning™ Recipientes rectos de polipropileno estéril
Código de producto. 11703154
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
90 mL
300 mL
Diámetro (métrico):
31 mm
43 mm
75 mm
Altura (métrico):
78 mm
80 mm
88 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 350
paquete de 650
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11703154 300 mL 75 mm 88 mm paquete de 240
11763154 90 mL 43 mm 80 mm paquete de 350
11733154 50 mL 31 mm 78 mm paquete de 650
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11703154 Proveedor Corning™ N.º de proveedor FL30004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.43€
    209.48€ / paquete de 240
    Ahorro 97.95€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras
  • Tapón con bisagras autoestable
  • Resistentes a las roturas y los productos químicos
  • Polipropileno transparente o azul (PP)
  • Estéril; sin envase individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (imperial) 10,1 oz
Capacidad (métrico) 300 mL
Tipo de tapón Tapón con bisagras autoestable
Color Natural
Diámetro (métrico) 75 mm
Altura (métrico) 88 mm