Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno estériles
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeschreibung
- Fabricado con polietileno virgen flexible y de alta resistencia.
- Bolsas de polietileno transparentes estériles sin juntas laterales
- Elija una zona de marcado transparente o blanca para escribir anotaciones
- Lengüetas de fácil abertura para abrir la bolsa sin tocar los bordes
- Ideales para su uso con muestras sólidas, semisólidas o líquidas
- Para su uso en laboratorios en los que las muestras se deban obtener en un ambiente estéril.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril |
| Incluye | Sin área de escritura |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 1000/paq. |
| Dimensiones (L x An) | 229 x 114mm |
| Capacidad (métrico) | 540 mL |
| Grosor (métrico) | 63 μm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?