Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico estériles (volumen: 10 μl)
Código de producto. 15792105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
16000
50 bolsas de 20
50 bolsitas de 20
800 bolsitas de 20
Tipo de empaquetado:
Sobre Microseal
Vial de plástico
Esterilidad:
Estéril
Fabricación aséptica
Irradiados con gamma
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 16000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Esterilidad Tamaño de la unidad
15792105 50 bolsas de 20 Sobre Microseal Fabricación aséptica paquete de 1000
15702115 50 bolsitas de 20 Sobre Microseal Irradiados con gamma paquete de 1000
15772105 16000 Vial de plástico No estéril paquete de 16000
15782105 800 bolsitas de 20 Sobre Microseal Estéril paquete de 16000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15792105 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor A4
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recupera un inóculo del cultivo de microorganismos.
  • Hecho de poliestireno de alto impacto.
  • Longitud completa para evitar la contaminación.
  • Desechables
  • Estéril, fabricación aséptica.
  • Rigidez media
  • Asas de cultivo (longitud: 200mm)
  • Bordes lisos para evitar rasgar y mellar el agar
  • Volumen: 10 μl
  • Color: Azul
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Volumen 10 μL
Diameter (English) Inside 0,18 in
Diameter (Metric) Inside 4,5 mm
Longitud (imperial) 7,87 in
Longitud (métrico) 200 mm
Material Poliestireno de alto impacto
Esterilidad Fabricación aséptica
Color Azul
Tipo de producto Asas de cultivo de plástico
Longitud del mango (imperial) 7,87 in
Longitud del mango (métrico) 200 mm
Cantidad 50 bolsas de 20
Tipo de empaquetado Sobre Microseal
Calibrado Sí