Learn More
Microspec™ Asas de siembra de plástico estériles (volumen: 1 μl)
Código de producto. 15782115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 bolsitas de 20
800 bolsitas de 20
Tipo de empaquetado:
Bolsas MicroSeal
Sobre Microseal
Sobre Microseal, Ecopack
Esterilidad:
Fabricación aséptica
Irradiados con gamma
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 16000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Esterilidad Tamaño de la unidad
15782115 50 bolsitas de 20 Bolsas MicroSeal Fabricación aséptica paquete de 1000
15762115 800 bolsitas de 20 Sobre Microseal, Ecopack Fabricación aséptica paquete de 16000
15772115 800 bolsitas de 20 Sobre Microseal, Ecopack Irradiados con gamma paquete de 16000
15792115 50 bolsitas de 20 Sobre Microseal Irradiados con gamma paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15782115 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor C4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.15€
    33.02€ / paquete de 1000
    Ahorro 12.13€
    26% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas para procedimientos cuantitativos como el muestreo y diluciones en serie, así como para la inoculación bacteriana
  • Hecho de poliestireno de alto impacto.
  • Longitud completa para evitar la contaminación.
  • Desechables
  • Estéril, fabricación aséptica.
  • Rigidez media
  • Asas de cultivo (longitud: 200mm)
  • Bordes lisos para evitar rasgar y mellar el agar
  • Volumen: 1 μl
  • Color: Azul
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Volumen 1 μL
Diameter (English) Inside 0,04 in
Diameter (Metric) Inside 1 mm
Longitud (imperial) 7,87 in
Longitud (métrico) 200 mm
Material Poliestireno de alto impacto
Esterilidad Fabricación aséptica
Color Azul
Tipo de producto Producto de inoculación
Longitud del mango (imperial) 7,87 in
Longitud del mango (métrico) 200 mm
Cantidad 50 bolsitas de 20
Tipo de empaquetado Bolsas MicroSeal
Calibrado Sí