Learn More
Greiner Bio-One Asa de siembra estéril
Descripción
- Asas flexibles para facilitar la recogida y la inoculación
- Esterilizadas mediante radiación
- Solo para investigación; no apta para su uso en procedimientos de diagnóstico, a menos que se indique lo contrario
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Volumen | 10 μL |
| Longitud (imperial) | 7.87 in. |
| Longitud (métrico) | 200mm |
| Material | Polystyrene |
| Esterilidad | Estéril |
| Tamaño | Standard |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Inoculating Loop |
| Cantidad | 600/paq. |