Especificaciones
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Gotas/ml | 30 |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 500/paq. |
| Dispensación por volumen (métrico) | 33 μl |
| Tipo de empaquetado | 25 packs interiores de 20 |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tipo | Pipeta de transferencia |