Learn More
Fisherbrand™ Pipetas de transferencia graduadas estériles
Código de producto. 13419118 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
1 ml
3 ml
Longitud (métrico):
150 mm
155 mm
Dispensación por volumen (métrico):
33 μl
40 μl
Tipo de empaquetado:
25 packs interiores de 20
50 packs interiores de 10
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Dispensación por volumen (métrico) Tipo de empaquetado unitSize
13419118 1 ml 150 mm 33 μl 50 packs interiores de 10 paquete de 500
13489108 1 ml 150 mm 33 μl En envase individual paquete de 500
13469108 3 ml 155 mm 40 μl En envase individual paquete de 500
13409118 3 ml 155 mm 40 μl 25 packs interiores de 20 paquete de 500
13479108 3 ml 155 mm 40 μl 50 packs interiores de 10 paquete de 500
13429118 1 ml 150 mm 33 μl 25 packs interiores de 20 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13419118
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con polietileno de baja densidad.
  • Transparente
  • Contiene graduaciones
  • Estéril
Especificaciones
Material LDPE
Gotas/ml 30
Graduado Sí
Graduaciones 1 ml
Cantidad 500/paq.
Dispensación por volumen (métrico) 33 μl
Tipo de empaquetado 50 packs interiores de 10
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta de transferencia