Learn More
Fisherbrand™ Pipetas serológicas estándar estériles y desechables
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Las pipetas serológicas estándar estériles y desechables Fisherbrand™ incluyen una punta estándar. Fabricado de poliestireno con graduaciones negativas en todos los tamaños Certificación ASTM E934, conformidad con ASTM E1380.
- Graduaciones ascendentes y descendentes en todos los tamaños excepto en los de 1 y 2 ml
- Pipetas estériles y no humectantes
- Ofrecen una tolerancia de ± 2 % en el volumen completo y tienen un extremo de boca «insertable»
- Sin banda de ampliación
- Embalaje exterior reciclable
- Empaquetados a granel
- Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas
Certifications
Certificadas como apirógenas con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/ml conforme a USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa ni ARNasa; sin BSE/TSE
Compliance
Diseñadas según ASTM™ E 934; conformes con la norma ASTM E 1380 para la codificación de colores. Calibradas para administración/soplado
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | De administración/soplado |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E934, ASTM E1380; sin ADNasa/ARNasa; sin EEB/EET |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Graduaciones negativas | 10 ml |
| Cantidad | 200/caja., 25/paq., 8 paq./caja |
| Estilo de punta | Estándar |
| Tolerancia | ±0,5 ml |
| Mostrar más |