Learn More
Fisherbrand™ Pipetas serológicas estándar estériles y desechables
Código de producto. 11809670 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,10 mL
0,2 ml
0,5 ml
Estilo de punta:
Estándar
Tolerancia:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Estilo de punta Tolerancia Tamaño de la unidad
11809670 10 ml 0,1 ml Estándar ±0,2 ml paquete de 500
11879660 1 ml 0,01 mL Estándar ±0,02 ml paquete de 1000
11889660 2 ml 0,01 mL Estándar ±0,04 ml paquete de 500
11899660 5 ml 0,10 mL Estándar ±0,1 ml paquete de 500
11819670 25 ml 0,2 ml Estándar ±0,5 ml paquete de 200
11829670 50 ml 0,5 ml Estándar ±1 ml paquete de 100
10421645 50 ml 0,5 ml Estándar ±1 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11809670
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pipeta de poliestireno con graduaciones negativas en todos los tamaños
Las pipetas serológicas estándar estériles y desechables Fisherbrand™ incluyen una punta estándar. Fabricado de poliestireno con graduaciones negativas en todos los tamaños Certificación ASTM E934, conformidad con ASTM E1380.
  • Graduaciones ascendentes y descendentes en todos los tamaños excepto en los de 1 y 2 ml
  • Pipetas estériles y no humectantes
  • Ofrecen una tolerancia de ± 2 % en el volumen completo y tienen un extremo de boca «insertable»
  • Sin banda de ampliación
  • Embalaje exterior reciclable
  • Empaquetados a granel
  • Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas
Certifications
Certificadas como apirógenas con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/ml conforme a USP XXII Prueba de endotoxinas bacterianas (85); sin ADNasa ni ARNasa; sin BSE/TSE
Compliance
Diseñadas según ASTM™ E 934; conformes con la norma ASTM E 1380 para la codificación de colores. Calibradas para administración/soplado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración De administración/soplado
Certificaciones/conformidad ASTM E934, ASTM E1380; sin ADNasa/ARNasa; sin EEB/EET
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 3 ml
Cantidad 50/paquete, 500/caja
Estilo de punta Estándar
Tolerancia ±0,2 ml
Tipo de empaquetado A granel
Volumen (imperial) 0,33 oz
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables Sí