Learn More
KARTELL Tubos de ensayo cilíndricos estériles
Descripción
- Tubos de ensayo con tapón de rosca de cierre rápido (PE).
- A prueba de fugas y adecuado para centrifugación.
- El diseño del tapón evita cualquier contaminación por gotas de líquido en la superficie interior.
- Se suministra en embalaje estéril con el tapón de rosca colocado en el tubo de ensayo.
- Disponible en: azul (04) - rojo (10) - amarillo (06) - blanco (03).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 13 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Polietileno |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |