Learn More
Greiner Bio-One Pipetas estériles de aspiración, 2 ml
Descripción
- Libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano pirógenos detectables, no citotóxicos
- Alta claridad óptica, máxima precisión
- Graduación clara y fácilmente legible
- Tira Schellbach vertical coloreada que facilita considerablemente la l
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos Contenido no citotóxico. |
| Descripción | Aspiración: Sin filtro sintético |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | No |
| Tipo de empaquetado | Envueltas individualmente en envase de papel/plástico |
| Color | Clear |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Longitud (métrico) | 277 mm |
| Tipo | Aspirating Pipet |
| Mostrar más |