Learn More
Merck Stericup™ Sistemas de filtración al vacío estériles de liberación rápida GV para botellas
Código de producto. 16369441
Cambiar vista
Click to view available options
Receptor de volumen (métrico):
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Volumen superior (métrico):
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Receptor de volumen (métrico) Volumen superior (métrico) Tamaño de la unidad
16369441 1000 ml 1000 ml paquete de 12
16349441 150 mL 150 mL paquete de 12
16398617 250 ml 250 ml paquete de 12
16395978 500 ml 500 ml paquete de 12
16359441 1000 ml 500 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16369441 Supplier Merck Supplier No. S2GVU11RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    396.59€ / paquete de 12
    Ahorro 168.41€
    29% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Stericup™ Los frascos receptores de liberación rápida incluyen una tapa de confianza con cierre de clic que permite un agarre seguro para el filtro de la parte superior de la botella en condiciones húmedas y secas.
El Stericup™ El sistema de filtración al vacío es el proceso desechable de un solo uso más eficiente para la preparación de medios estériles. Combina una Steritop™ Unidad de filtrado con matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 mL a 1000 mL en un único formato listo para usar.
El diseño de matraces sin punta y de fácil agarre y el perfil equilibrado mejoran la estabilidad durante la filtración en campanas de flujo laminar ajustadas, y el cómodo etiquetado y embalaje facilitan la apertura y el seguimiento de cada dispositivo.
El fondo del matraz receptor está ligeramente rebajado, por lo que puede apilar cómodamente los matraces tapados después de la filtración, lo que maximiza el valioso espacio de refrigeración. También puedes utilizar Steritop™ dispositivos para tapa de botella con su propio matraz o botella de captura estéril.
Características& Beneficios
  • Durapore™ Membrana de baja unión (PVDF) para una unión ultrabaja de proteínas para una mínima absorción y pérdida de proteínas.
  • El embalaje ceñido, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de etiquetas hacen que resulte fácil y eficaz almacenar, abrir y rastrear sus dispositivos.
  • Base estable y diseño de fácil agarre del Stericup™ El dispositivo permite a cualquier usuario realizar cómodamente todas las etapas del flujo de trabajo en una campana de flujo laminar.
  • Parte inferior empotrada de Stericup™ Los matraces receptores permiten apilar los matraces fácilmente en espacios refrigerados.
Aplicaciones
  • Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l)
    • Filtración estéril de medios de cultivo y tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (membrana) PVDF
Tamaño de poro 0,22 μm
Volumen (métrico) 1000 mL
Receptor de volumen (métrico) 1000 ml
Volumen superior (métrico) 1000 ml
Diámetro de la membrana (métrico) 73 mm