Learn More
Merck Sistemas de embudo con filtro para vacío estéril Stericup™ Quick Release-GP
Código de producto. 15979180
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
150 mL
250 mL
1000 mL
Receptor de volumen (métrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Receptor de volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15979180 1000 mL 1000 mL paquete de 12
15949180 150 mL 150 mL paquete de 12
15959180 250 mL 250 mL paquete de 12
15969180 1000 mL 500 mL paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15979180 Proveedor Merck N.º de proveedor S2GPU11RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.00€
    386.55€ / paquete de 12
    Ahorro 161.45€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso de filtros para parte superior de frasco desechable y de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso de filtros para parte superior de frasco desechable y de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso desechable de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
El diseño de matraces sin punta y de fácil agarre y el perfil equilibrado mejoran la estabilidad durante la filtración en campanas de flujo laminar ajustadas, y el cómodo etiquetado y embalaje facilitan la apertura y el seguimiento de cada dispositivo.
El fondo del matraz receptor está ligeramente rebajado, por lo que puede apilar cómodamente los matraces tapados después de la filtración, lo que maximiza el valioso espacio de refrigeración. También puede utilizar los dispositivos para parte superior de frascos Steritop™ en su propio frasco o recipiente de captura estéril.
Características y ventajas
  • Membrana Millipore Express™ PLUS para obtener caudales más rápidos y un nivel bajo de unión de proteínas y minimizar la absorción y la pérdida de proteínas, lo que afecta al rendimiento y los costes posteriores.
  • Membrana Durapore™ para la unión de proteínas ultrabaja para una absorción y pérdida de proteínas mínimas
  • El embalaje ceñido, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de etiquetas hacen que resulte fácil y eficaz almacenar, abrir y rastrear sus dispositivos.
  • La base estable y el diseño de fácil agarre del dispositivo Stericup™ permiten a cualquier usuario realizar cómodamente todas las etapas del flujo de trabajo en una campana de flujo laminar.
  • La parte inferior rebajada de los matraces receptores Stericup™ permite apilar fácilmente los matraces en espacios refrigerados.
Aplicaciones
  • Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l)
    • Filtración estéril de medios de cultivo y tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente con adaptador azul
Desechables Sí
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material PES
Material (membrana) Poliestireno
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Filtración estéril
Tipo Filtros para frascos
Volumen (métrico) 1000 mL
Receptor de volumen (métrico) 1000 mL
Longitud (métrico) 319 mm
Altura (métrico) 319 mm
Diámetro (métrico) 13,5 cm
Diámetro del filtro (métrico) 73 mm