Learn More
Merck Sistemas de embudo con filtro para vacío estéril Stericup™ Quick Release-GP
Descripción
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso de filtros para parte superior de frasco desechable y de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso desechable de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
El diseño de matraces sin punta y de fácil agarre, junto con su perfil equilibrado, mejoran la estabilidad durante la filtración en campanas de flujo laminar estrechas. Además, el práctico etiquetado y embalaje facilita la apertura y la localización de cada dispositivo.
El fondo del matraz receptor está ligeramente ahuecado, por lo que puede apilar cómodamente los matraces tapados después de la filtración, lo que maximiza el valioso espacio de refrigeración. También puede utilizar los dispositivos para la parte superior de los frascos Steritop™ con su propio frasco o matraz de recepción estéril.
Características y ventajas
- La membrana Millipore Express™ PLUS le ayuda a obtener caudales más rápidos y niveles bajos de unión de proteínas y a minimizar la absorción y la pérdida de proteínas, lo que afecta al rendimiento y los costes posteriores.
- La membrana Durapore™ es útil para la unión ultrabaja de proteínas para absorciones y pérdidas de proteínas mínimas
- El embalaje ajustado, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de las etiquetas hacen que almacenar, abrir y localizar sus dispositivos resulte sencillo y eficaz.
- La base estable y el diseño de fácil agarre del dispositivo Stericup™ permiten a cualquier usuario seguir con comodidad todas las etapas del flujo de trabajo en una campana de flujo laminar.
- La parte inferior rebajada de los matraces receptores Stericup™ permite apilar fácilmente los matraces en espacios refrigerados.
Aplicaciones
- Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l)
- Filtración estéril de tampones y medios de cultivo con proteínas de valores altos o componentes de moléculas pequeñas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente con adaptador azul |
| Desechables | Sí |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | PES |
| Material (membrana) | Poliestireno |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril |
| Tipo | Filtros para frascos |
| Volumen (métrico) | 150 mL |
| Mostrar más |