Learn More
Merck Sistemas de filtración en vacío estériles Stericup™ Quick Release-GP
Código de producto. 15780319 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la membrana (métrico):
12,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro de la membrana (métrico) Tamaño de la unidad
15780319 12,5 cm paquete de 12
1 options
Código de producto. 15780319 Proveedor Merck N.º de proveedor S2GPU05RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    274.41€ / paquete de 12
    Ahorro 116.59€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de filtración estériles.
Sistema de filtración en vacío estéril Stericup Quick Release-GP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente con adaptador azul
Desechables Un solo uso
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 40 cm2
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de medios de cultivo de tejidos, proteínas y soluciones de ADN
Temperatura máx. (métrico) 45 °C
Tipo Filtros para frascos
Volumen (métrico) 500 mL
Retención de volumen (métrico) 2,4 mL
Receptor de volumen (métrico) 500 ml
Volumen superior (métrico) 500 mL
Altura (métrico) 263 mm
Diámetro de la membrana (métrico) 12,5 cm