Learn More
R&L Enterprises™ Gasa de alambre de acero
Código de producto. 12958950 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
125 x 125 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12958950 125 x 125 mm paquete de 10
12968950 150 x 150 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12958950
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un excelente apoyo a los vasos de precipitados y otros vasos de vidrio durante el calentamiento en trípodes y soportes de anillo. R&L Enterprises™ La gasa de alambre de acero es un cuadrado plano fabricado a partir de malla de acero.
  • Bordes no deshilachados
  • Resistente y duradero
  • Excelente distribución de calor
Especificaciones
Centro de cerámica Centro cerámico
Dimensiones (L x An) 125 x 125 mm
Bordes No deshilachado
Cantidad 10/Paq.
Forma Cuadrada
Longitud (métrico) 125 mm
Material Acero
Tipo Gasa de alambre
Anchura (métrico) 125 mm