Learn More
Bochem™ Varillas de acero
Código de producto. 10089020
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm
1500 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10089020 1000 mm cada uno
10717171 1500 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10089020 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5153
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero cincado
  • Para usar con bases de soporte
  • Rosca M10
  • Acero cincado
Especificaciones
Material Acero
Longitud (métrico) 1000 mm
Tipo de producto Varilla
Para utilizar con (aplicación) Para bases de soporte
Para utilizar con (equipo) Bases de soporte con rosca M10.
Cantidad 1 unidad