Learn More
R&L Enterprises™ Anillos de soporte con nuez de sujeción
Código de producto. 10796945 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
75 mm
100 mm
130 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10796945 100 mm cada uno
11729037 75 mm cada uno
12996836 130 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10796945
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilita la conexión sobre soportes de anillo.
  • Abrazadera con tornillo de tope con cabezal de plástico
  • Admite varillas de 8 a 12,5 mm de diámetro
  • Las dimensiones indicadas son el diámetro interno del anillo por la distancia de centro a centro desde la abrazadera hasta el anillo
Especificaciones
Material Acero
Diámetro interior (métrico) 100 mm
Incluye Con abrazadera
Para utilizar con (aplicación) Para varillas