Learn More
Fisherbrand™ Descanso para pies sobre deslizadores con reposapiés
Código de producto. 17776689 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo: Silla
Código de producto.
17776689 Tipo: Silla
1 options
Código de producto. 17776689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    186.45€ / paquete de 1
    Ahorro 29.55€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El soporte más flexible para lugares de trabajo sentados, de pie y combinados. Este descanso para pies cuenta con una tapicería suave de espuma de PU antideslizante, que ofrece la máxima seguridad y comodidad. Ofrece una amplia gama particular de alturas
  • Se puede utilizar como taburete de laboratorio o como descanso de pie
  • Con respaldo integrado
  • Asiento con 360 ° de rotación
  • Amplia gama de alturas: Altura más baja: Sirve como taburete/altura máxima: Sirve como descanso para pies
  • Construcción sólida, extremadamente resistente
  • 10 años de garantía
Especificaciones
Tipo de producto Silla
Color Negro
Ajustable (altura) Entre 510 y 780 mm
Ajustables Altura ajustable
Certificaciones/conformidad Marca GS para seguridad comprobada según DIN 68877
Acabado Espuma de PU
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de pie en el laboratorio
Material del bastidor Aluminio, pulido
Incluye Asiento, resorte de gas, cubierta de resorte de gas, base de pie en estrella de 5, deslizadores
Tipo de elevación Ajuste de la altura de elevación de gas
Capacidad portante (métrico) 120 kg
Altura del asiento Ajustable de 510 a 780 mm
Garantía 10 años
Peso (métrico) 13 kg
Tipo de rueda Deslizantes
Anchura (métrico) 640 mm
Con respaldo Sí
Reposapiés Sí
Con soporte lumbar Sí
Tipo de asiento Altura de banco alta
Mostrar más Mostrar menos
Cumple con los niveles de seguridad biológica S1 y S2, cumple con GMP