Learn More
Fisherbrand™ Standardization Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17735264 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Color:
Amarillo
Natural
Envase:
Gradilla de apilamiento, 5 x 200
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Color Envase unitSize
17735264 Estéril Amarillo Gradilla de apilamiento, 5 x 200 paquete de 1000
17725264 Estéril Natural Gradilla de apilamiento, 5 x 200 paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17735264
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La resina de polipropileno virgen de primera calidad y los métodos de moldeo avanzados producen una punta de pipeta superior y de alta calidad
La resina de polipropileno virgen de primera calidad y los métodos de moldeo avanzados producen una punta de pipeta superior y de alta calidad
  • El cuello de punta suave y flexible permite que esta punta encaje en pipetas fabricadas por varios fabricantes
  • Reduzca el coste y aumente la comodidad mediante la compra de menos productos
  • Disponibles en una variedad de opciones de envasado
  • Elimine la necesidad de comprar puntas específicas para pipetas
  • Certificadas por un laboratorio independiente
  • No estériles: Libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Código de embalaje -- BP: Embalaje a granel; RI: Insertos de gradilla; HR: Gradilla con bisagras; HRS: Gradilla con bisagras; HR/T: Gradilla con bisagras, sin oligoelementos metálicos; LR: Gradilla totalmente extraíble; LRS: Gradilla totalmente extraíble; SR: Gradilla para apilado; IWS: En envase individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 to 200 μl
Esterilidad Estéril
Color Amarillo
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 5cm
Declaraciones de limpieza DNasa, RNasa, ADN, inhibidor de PCR, y sin pirógenos
Formato Gradilla
Estilo de punta Universal
Envase Gradilla de apilamiento, 5 x 200