Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar
Código de producto. 11591060
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
16 mm
20,4 mm
29 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11591060 29 mm 1 PCS
11465859 48 mm cada uno
11445859 6,4 mm cada uno
11455859 16 mm 1 PCS
11581060 20,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11591060 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.00€
    334.00€ / paquete de 1
    Ahorro 300.00€
    47% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de diálisis multiuso son ideales para diálisis generales para una gran variedad de aplicaciones y volúmenes
  • Grado de membrana
  • Tipo de membrana: RC
  • Corte de peso molecular: 12 a 14 K
Especificaciones
Tipo de producto Spectra/Por 4 Tubos de diálisis
MWCO De 12 a 14 kDa
Material Celulosa regenerada
Formato Tubing
Diámetro (métrico) 29 mm
Diámetro (imperial) 1,14 in
Longitud (imperial) 100 pies
Longitud (métrico) 30 m
Formulación Contiene glicerina como humectante
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2° a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 121 °C
Cantidad 100/paq.
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la separación molecular, estudios de unión de proteínas, extracción de electrolitos, desalinización