Learn More
Spectrum™ Tubos de diálisis RC estándar
Código de producto. 11465859
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
16 mm
20,4 mm
29 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11465859 48 mm cada uno
11445859 6,4 mm cada uno
11455859 16 mm 1 PCS
11581060 20,4 mm cada uno
11591060 29 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11465859 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00€
    353.00€ / paquete de 1
    Ahorro 293.00€
    45% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos de diálisis multiuso son ideales para diálisis generales para una gran variedad de aplicaciones y volúmenes
  • Grado de membrana
  • Tipo de membrana: RC
  • Corte de peso molecular: 12 a 14 K
Especificaciones
Tipo de producto Membrana de diálisis
MWCO De 12 a 14 kDa
Material Celulosa regenerada
Formato Tubing
Diámetro (métrico) 48 mm
Diámetro (imperial) 1,88 in
Longitud (imperial) 50 pies
Longitud (métrico) 15 m
Capacidad (métrico) 18 mL
Cantidad 50 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Algunos rollos de tubos no contienen glicerina y no requieren remojo antes de su uso