Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas Rochester Pean de grado estándar, rectas
Código de producto. 15700439 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
18,415 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15700439 18,415 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15700439 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1081813
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las pinzas Rochester Pean de grado estándar están fabricadas en acero inoxidable; endurecidas, templadas y pulidas para un acabado de alto precio sin el coste añadido.Estos instrumentos son adecuados para aplicaciones menos críticas.
  • Calidad estándar
  • Acero inoxidable
  • Tipo de extremo recto
  • No está diseñado para aplicaciones médicas ni para uso con pacientes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Longitud (imperial) 7,25 in
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 18,415 cm
Tipo de producto Pinzas
Grado Estándar
Para utilizar con (aplicación) Muy adecuado para aplicaciones menos importantes
Descripción Pinzas de extremo recto Rochester Pean de calidad estándar; esterilizables en autoclave
Modelo Extremo recto