Learn More
Consort™ Electrodos de conductividad
Descripción
Durante la calibración o medición, todas las soluciones se deben agitar suavemente para garantizar una verdadera representación del contenido. Se deben elegir soluciones de calibración frescas con valores cercanos al valor de muestra esperado. Enjuague el electrodo dos veces entre las mediciones: primero en agua destilada y luego con la siguiente muestra a medir. Deje que los electrodos tengan tiempo suficiente para estabilizarse durante la calibración o medición.
- Entre las opciones se incluyen el modelo de campo estándar, el modelo de microvolumen y el modelo de alta conductividad
- Compensación automática de temperatura integrada (ATC Pt1000) con 2 conexiones de tipo banana para ATC
- También incluye cable de 1 m y 1 conexión BNC
- El indicador de estabilidad indica cuándo se deben tomar las lecturas
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 1 cm-1 |
| Tipos de conector | BNC, 2 conectores banana |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general/de campo, conductividad baja/media |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de conductividad |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Cuerpo de epoxi, placas de grafito |
| Incluye | Cable de 1 m, 2 conexiones de tipo banana para ATC, 1 conexión BNC |
| Mostrar más |