Learn More
Fisherbrand™ Autoclave clásico estándar
Código de producto. 30242850 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Enchufe para la UE y el Reino Unido
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30242850 Enchufe para la UE y el Reino Unido 1 unidad
1 options
Código de producto. 30242850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1512.32€
    1290.97€ / 1 unidades
    Ahorro 221.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Autoclave ajustado a 126° C.
Autoclave Plug and Play de 9 L ajustado a 126° C.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE
Color Blanco, azul
Capacidad (imperial) 2 gal
Capacidad (métrico) 9 L
Fondo de la cámara (métrico) 230 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 8,4 in
Fondo de la cámara (imperial) 9,2 in
Diámetro de la cámara (métrico) 210 mm
Longitud (imperial) 9,1 in
Longitud (métrico) 228 mm
Modelo Enchufe para la UE y el Reino Unido
Tipo de producto Autoclave
máx. (imperial) 259° F
Temperatura (métrico) 126° C
Frecuencia 50 Hz
Programable Sexo
Tensión 230 V