Learn More
R&L Enterprises™ Varillas chapadas en níquel
Código de producto. 11739327 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
700 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11739327 1000 mm cada uno
11729327 700 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11739327
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. Las varillas niqueladas R&L Enterprises™ son resistentes y duraderas.
  • De rosca
  • Rosca de 13 mm de diámetro
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 1000 x 18 mm
Longitud (métrico) 1000 mm
Tipo de producto Varilla de soporte
Tamaño de rosca 13 mm