Learn More
Integra Biosciences™ Soporte
Código de producto. 10328811
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
10328811 cada uno
1 options
Código de producto. 10328811 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 155501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.15€
    63.84€ / paquete de 1
    Ahorro 22.31€
    25% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El conjunto de operador manual VACUBOY consta de: operador manual VACUBOY, soporte, adaptador de caucho para pipetas Pasteur, adaptador de aspiración de acero inoxidable de 1 canal de 40 mm, adaptador de aspiración de acero inoxidable de 8 canales de 40 mm, adaptador de aspiración de plástico de 1 canal para puntas desechables, adaptador de aspiración de plástico de 1 canal para puntas desechables con mecanismo de expulsión, adaptador de aspiración de plástico de 8 canales para puntas desechables con mecanismo de expulsión. Se puede utilizar con sistema de vacío VACUSAFE Comfort. Completa gama de accesorios disponibles. Permite desechar los residuos líquidos de forma fiable, precisa y cómoda:
  • Con un volumen dosificado con precisión
  • Sin goteo
  • Reducen el riesgo de contaminación
  • Sin causar fatiga
  • Ahorro de energía, el operador manual – el corazón del sistema – se puede operar como un aspirador de un solo o de 8 canales
  • Todas las piezas en contacto con líquidos son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Descripción Soporte de sobremesa VACUBOY