Learn More
Fisherbrand™ Soporte en forma de H
Código de producto. 11719327 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
Abertura frontal de 245 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11719327 Abertura frontal de 245 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11719327
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado en hierro fundido y pintado de color azul acrílico para su uso con agitadores y mucho más.
  • Para uso con varillas de acero niqueladas de 18 mm de diámetro de 700 mm de longitud
  • Se pueden suministrar otras longitudes bajo petición
  • Longitud de la pierna de 270 mm, apertura frontal de 245 mm, peso de 5,5 kg
  • Diseñado para hacer frente a las demandas de un laboratorio moderno
  • La varilla se vende por separado bajo el número de catálogo Fisher 11739327.
Especificaciones
Altura (métrico) 210 mm
Longitud (métrico) Abertura frontal de 245 mm
Longitud de la base (métrico) Longitud de pata de 270 mm
Tipo de producto Soporte
Forma Forma de H
Para utilizar con (equipo) Varillas de acero de 700 mm de longitud
Peso (métrico) 5,5 kg