Learn More
Buerkle™ Clips de manguera con engranaje helicoidal
Código de producto. 10263020 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
De 12 a 20 mm de diám.
De 16 a 27 mm de diám.
De 8 a 12 mm de diám.
Diám. de 20 a 32 mm
Diámetro: 10 a 16 mm
Entre 25 y 40 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Tamaño de la unidad
10263020 De 12 a 20 mm de diám. paquete de 10
10595624 De 8 a 12 mm de diám. paquete de 10
16616703 Entre 25 y 40 mm paquete de 10
15784068 Diám. de 20 a 32 mm paquete de 10
10428151 Diámetro: 10 a 16 mm 10 PCS
10550784 De 16 a 27 mm de diám. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10263020 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 86771220
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con acero inoxidable 1,4016.
  • Con rosca
  • El tornillo está recubierto de cinc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12 a 20 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con Mangueras
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de los tubos De 12 a 20 mm de diám.
Tipo de producto Abrazadera de manguera con rosca sin fin