Learn More
Fowler Vernier Calibrador de acero inoxidable
Código de producto. 11774039 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11774039 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 11774039 Proveedor Fowler N.º de proveedor 0992121
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este acero inoxidable Vernier Calibre para medir interior, exterior y profundidad. Cuenta con bordes biselados para medir tornillos.
  • Cuenta con bordes biselados para medir tornillos.
Especificaciones
Tipo de producto Calibrador Vernier
Exactitud ±0,00381 mm (±0,001 pulgadas)
Descripción Vernier Calibre, acero inoxidable; 0 a 6 in/0 a 150 mm
Material Acero inoxidable
temp 0 a 150 mm (0 a 6 in)
Resolución 0,001 in