Learn More
Cole-Parmer™ Carro de uso general de acero inoxidable, 2 estantes
Código de producto. 12345709 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
1041 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12345709 1041 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12345709 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 4730016
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos resistentes carros de uso general con dos estantes para una gran variedad de aplicaciones de transporte y de almacenamiento general en el laboratorio. El carro de uso general de acero inoxidable Cole-Parmer™ se ha fabricado con polietileno resistente de alta densidad y ofrece una excelente resistencia química a la mayoría de sustancias, incluida la mayoría de ácidos y bases.
  • Muy duradera, fabricada en una plataforma de acero esmaltado y un bastidor inferior angular con estantes de HDPE resistentes
  • Carros de dos estantes fabricados con Microban™ , un producto antimicrobiano que protege los estantes de bacterias, moho y hongos.
  • Los estantes suaves y limpios disponen de un reborde profundo de 44,5 mm para contener derrames
  • Con ruedas giratorias
  • El mango se extiende 711 mm por encima de la plataforma.
  • Capacidad de 181 kg
Nota:
La fotografía que se muestra arriba es sólo representativa. La unidad real solo tiene 2 estantes.
Especificaciones
Tipo de producto Carro de uso general
Altura (métrico) 1041 mm
Longitud (métrico) 831,8 mm
Capacidad portante (métrico) 181 kg
Material Acero
N.º de estantes 2
Material del estante Polietileno de alta densidad (HPDE)
Anchura (métrico) 546 mm