Learn More
Tenak™ Gradilla para congelador vertical de acero inoxidable para cajas criogénicas
Código de producto. 15200664 Tienda TENAK Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Cajas (16)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15200664 Cajas (16) cada uno
1 options
Código de producto. 15200664 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE23132B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    161.07€ / paquete de 1
    Ahorro 2.93€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice las gradillas de congelador vertical de acero inoxidable Tenak™ para cajas criogénicas para sus necesidades de almacenamiento criogénico. Existe una gran variedad de gradillas de acero inoxidable para adaptarse a diferentes alturas y cantida
  • Aptas para todas las marcas de congeladores verticales
  • Acero inoxidable
  • Para cajas criogénicas de diversas capacidades
Especificaciones
Divisores de células Sí
Admite Cajas (16)
Material Acero inoxidable
Posiciones 16
Para utilizar con (aplicación) Compatible con todas las marcas y modelos de congelador
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
N.° por paquete 1
Cantidad 1 unidad
Fondo (métrico) 558 mm
Tipo de producto Gradilla estándar
Estantes 16
Altura (métrico) 221 mm
matriz, red, conjunto 4 x 4
Anchura (métrico) 139 mm