Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas de acero inoxidable con punta plana
Código de producto. 11765449 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
12,0 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11765449 12,0 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11765449 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0728705
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recomendadas para microelectrónica y montaje de precisión
  • Pinzas de acero inoxidable elaboradas con esmero
  • Dispone de puntos acabados a mano para precisión y una excelente dureza de la punta
  • El acabado antirreflejos reduce la fatiga ocular
  • Antimagnético, antiácido y resistente a los ácidos
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Longitud (imperial) 4,75 in
Longitud (métrico) 12,0 cm
Material Acero inoxidable
Cantidad c/u
Esterilidad Estéril
Estilo de punta Cónica, plana